Merck
448168
Sigma-Aldrich
Hexanoic-d11 acid
98 atom % D
Szinonimák:
Caproic acid-d11,OH
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
-3 °C (lit.)
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+11
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUZZWVXGSFPDMH-GILSBCIXSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Elizabeth L Onderko et al.
Nature chemistry, 9(7), 623-628 (2017-06-24)
Strong electron-donation from the axial thiolate ligand of cytochrome P450 has been proposed to increase the reactivity of compound I with respect to C-H bond activation. However, it has proven difficult to test this hypothesis, and a direct link between
Liq. Cryst., 8, 31-31 (1990)
Amélie Slegers et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 10980-11016 (2015-06-18)
Developed from crosses between Vitis vinifera and North American Vitis species, interspecific hybrid grape varieties are becoming economically significant in northern areas, where they are now extensively grown for wine production. However, the varietal differences between interspecific hybrids are not