Merck
485535
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol-d10
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
Cleland’s reagent-d10
About This Item
Lineáris képlet:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
form
solid
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
42-44 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])S[2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJLVAABSRFDPM-BSSDICLPSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)