Merck
486248
Sigma-Aldrich
Tris-d11 solution
1 M in D2O, 98 atom % D
Szinonimák:
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane solution
About This Item
Lineáris képlet:
(DOCD2)3CND2
Molekulatömeg:
132.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
koncentráció
1 M in D2O
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.346
sűrűség
1.137 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+11
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Általános leírás
Tris-d11 solution is the isotope-labeled analog of tris(hydroxymethyl)aminomethane. It is suitable for NMR and bio-NMR applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)