Fontos dokumentumok
447331
N-Vinylformamide
98%
Szinonimák:
N-Ethenylformamide, N-VFA, N-Vinyl-N-formylmethanamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
~0.1 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
tartalmaz
25-55 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.494 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
sűrűség
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)NC=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2-3H,1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQXSMRAEXCEDJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a monomer to synthesize poly (N-vinylformamide) (PNVF) based hydrogels that can be used for controlled drug delivery.
- To synthesize an aqueous binder for Li4Ti5O12(LTO) anodes in lithium-ion batteries. This helps to enhance the stability and specific capacity of the electrodes.
- To fabricate biocompatible coating for medical devices.
- To fabricate polypropylene membranes for continuous removal of organic micropollutants from water. N-vinylformamide enhances the adsorption affinity of the membrane by inducing multiple hydrophilic and hydrogen bonding sites on the surface.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F
Lobbanási pont (C)
102 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?