Fontos dokumentumok
445711
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
regioregular
Szinonimák:
P3OT
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~34,000
szín
black
vezetőképesség
1 × 10-6 S/cm
~1 × 103 S/cm (when doped with iodine)
mp
190 °C
198-211 °C
fluoreszcencia
λex 442 nm; λem 562 nm in chloroform
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
félvezető tulajdonságok
P-type (mobility=1E-4-1E-1)
Általános leírás
Alkalmazás
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Jogi információk
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.