Fontos dokumentumok
495336
Poly(3-butylthiophene-2,5-diyl)
regioregular
Szinonimák:
P3BT
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
Mw 54,000 (typical)
szín
black
oldhatóság
chlorinated solvents: soluble (partially soluble in THF, diethylether)
fluoreszcencia
λex 440 nm; λem 567 nm in chloroform
Mw/Mn
2.3 (typical)
SMILES string
[s]1c(c(cc1C)CCCC)C
InChI
1S/C10H16S/c1-4-5-6-10-7-8(2)11-9(10)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUOSBQJOYVIVOR-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Hivatkozás
Jogi információk
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.