Fontos dokumentumok
1.07865
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Strontium chloride hexahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2Sr · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-971-6
NACRES:
NA.21
Teszt:
98.0-103.0% (complexometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
oldhatóság:
2058 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
98.0-103.0% (complexometric)
Forma
solid
hatékonyság
1796 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
61 °C
oldhatóság
2058 g/L
sűrűség
1.95 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1050 kg/m3
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kation nyomok
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.05%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Sr](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 7.0
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ACS
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Shweta Hegde et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 167, 104588-104588 (2020-06-13)
Methyl parathion (MP) is a commonly used organophosphorus insecticide in commercial farming. It is well known that MP exposure can affect the function of nervous, respiratory, cardiovascular and reproductive systems. In our previous report we have demonstrated that MP exposure