Merck
439290
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate
97%
Szinonimák:
1-Fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium, 2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate(1-), N-Fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3BCl2F5N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.79
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
212-215 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
F[B-](F)(F)F.F[n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2FN.BF4/c6-4-2-1-3-5(7)9(4)8;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVYBYXWHPIEUOT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate is widely employed as fluorinating reagent in various reactions.
Alkalmazás
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate may be employed for the regioselective fluorination of fluorene.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fluorination of fluorene, dibenzofuran and their open analogues with caesium fluoroxysulfate and related fluorinating reagents.
Iskra J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73(12), 1671-1680 (2008)
Electrophilic NF Fluorinating Agents.
G. Sankar Lal et al.
Chemical reviews, 96(5), 1737-1756 (1996-08-01)
Oriol Planas et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6475), 313-317 (2020-01-18)
Bismuth catalysis has traditionally relied on the Lewis acidic properties of the element in a fixed oxidation state. In this paper, we report a series of bismuth complexes that can undergo oxidative addition, reductive elimination, and transmetallation in a manner