Merck
323659
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium triflate
99%
Szinonimák:
1-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5F4NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.17
Beilstein:
4222821
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
185-186 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
F[n+]1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5FN.CHF3O3S/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant for:
  • Pd-catalyzed arylation reactions
  • Preparation of small molecule botulinum neurotoxin A endopeptidase inhibitors
  • Fluorination agent
General purpose electrophilic fluorinating reagent.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aldrichimica Acta, 28, 36-36 (1995)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)