Merck
906859
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 1,000 (by NMR), cross-linking reagent polymerization reactions, ≤150 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
PEG bismethacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol, PEG dimethacrylate
About This Item
Lineáris képlet:
C3H5C(O)(OCH2CH2)nOC(O)C3H5
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 1,000, contains MEHQ as inhibitor
leírás
Ω-end: methacrylate
α-end: methacrylate
Teszt
99% (NMR)
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 1,000 (by NMR)
average Mn 1,000
tartalmaz
MEHQ as inhibitor
≤150 ppm MEHQ as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
szín
white to off-white
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
High purity PEG dimethacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers. It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
72.5 °F
Lobbanási pont (C)
22.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)