Merck
158178
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino-2-hydroxypropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
99%
Szinonimák:
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(HOOCCH2)2NCH2CH(OH)CH2N(CH2COOH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.27
Beilstein:
1716800
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
194 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O9/c14-7(1-12(3-8(15)16)4-9(17)18)2-13(5-10(19)20)6-11(21)22/h7,14H,1-6H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYMDDFRYORANCC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Chelating agent
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)