Merck
134473
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate
97%
Szinonimák:
p-Toluenesulfonic acid tetraethylammonium salt
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)4N(CH3C6H4SO3)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.44
Beilstein:
4303354
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
110-114 °C (lit.)
térfogatsúly
0.480 g/cm3
SMILES string
CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKFFSWPNFCXGIQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Tetraethylammoniump-toluenesulfonate (Et4NOTs) is used as a supporting electrolyte.
Alkalmazás
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate is used as a supporting electrolyte:
  • In the electrochemical polymerization of aniline.
  • In the synthesis of dihydro- and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly selective and facile synthesis of dihydro-and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives using electroreduction as a key step
Kita Y, et al.
Tetrahedron, 57(11), 2095-2102 (2001)
Novel potentiometric sensing of creatinine
Pandey PC and Mishra AP
Sensors and Actuators B, Chemical, 99(2-3), 230-235 (2004)