Merck
427136
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
CoBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.74
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
Forma:
beads
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
beads
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
sűrűség
4.909 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Used in the preparation of a new complex, Co(OESPz), which offers the possibility of intermolecular ferromagnetic interactions.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ricciardi, G. et al.
Inorganic Chemistry, 38, 1422-1422 (1999)
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 47 ( Pt 2), 282-286 (1991-02-15)
Tetraaquacobalt(II) bromide dihydrate, [Co(H2O)4]Br2 x 2H2O, Mr = 326.83, monoclinic, C2/m, a = 11.0158(12), b = 7.1694(10), c = 6.9111(10) A, beta = 124.761(7)degrees, V = 448.4(1) A3, Z = 2, F(000) = 314, Dx = 2.420 g cm-3, lambda(Mo
Yuefan Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(66), 8183-8185 (2012-03-24)
A cobalt-TMTU complex, derived from the in situ reduction of CoBr(2) with Zn in the presence of TMTU, can catalyze Pauson-Khand reaction at a balloon pressure of CO, which enables the synthesis of structurally diverse cyclopentenones. This catalytic system works
Ru-Pan Wang et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 121(45), 24919-24928 (2017-11-25)
We show that with 2p3d resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) we can accurately determine the charge-transfer parameters of CoF
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.