Fontos dokumentumok
ERT-022S
2,4,6-Trinitrotoluene solution
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
TNT
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1000 μg/mL in acetonitrile
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6.0 °C - closed cup