Fontos dokumentumok
429759
Calcium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Calcium dichloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
AnhydroBeads™
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
beads
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Jogi információk
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.