Merck
426164
Sigma-Aldrich
Boron-11B oxide
99 atom % 11B
About This Item
Lineáris képlet:
11B2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 11B
Minőségi szint
form
powder
mp
450 °C (lit.)
sűrűség
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
O=[11B]O[11B]=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i1+0,2+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKWMSGQKBLHBQQ-ZCWHFVSRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)