742732
TurboBeads™ Silica
extent of labeling: SiO2 loading (Silica coating))
Szinonimák:
Nano particles, magnetic, with silica surface
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
TurboBeads™
Teszt
≥99%
Forma
powder
összetétel
carbon content, ≤14 wt. %
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
SiO2 loading (Silica coating))
mágneseződés
≥100 emu/g, mass saturation
külső felület
≥15 m2/g
átlagos átmérő
≤50 nm
alkalmasság
conforms to structure for Infrared spectrum
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)