Merck
610038
Sigma-Aldrich
Boron-11B trifluoride
98.8 atom % 11B
About This Item
Lineáris képlet:
11BF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.00
EC-szám:
MDL-szám:
izotóptisztaság
98.8 atom % 11B
Forma
gas
bp
-100 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
tömegeltolódás
depleted
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)