Fontos dokumentumok
11615
Boric anhydride
granulated, ≥98.0% (T)
Szinonimák:
Boron trioxide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
98.0-102.0% (titration)
form
solid
minőség
granulated
veszteség
≤3% loss on ignition, 800 °C
mp
450 °C (lit.)
sűrűség
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤300 mg/kg
SMILES string
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?