Fontos dokumentumok
202770
Beryllium oxide
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Beryllia, Beryllium monoxide
Teszt
99.98% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: beryllium
sűrűség
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Be]=O
InChI
1S/Be.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Lungs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?