Fontos dokumentumok
601551
Sigma-Aldrich
Boron-10B
≥99% 10B
About This Item
Lineáris képlet:
10B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
10.01
UNSPSC kód:
12141907
izotóptisztaság
≥99% 10B
form
solid
molekulatömeg
10.11 by atom % calculation
InChI
1S/B/i1-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOXJGFHDIHLPTG-BJUDXGSMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2