Fontos dokumentumok
423939
Phenyl trifluoromethanesulfonate
98%
Szinonimák:
Phenyl triflate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
99-100 °C/60 mmHg (lit.)
sűrűség
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O3S/c8-7(9,10)14(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRJHONXDTNBDTC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- As an arylating agent for the asymmetric α-arylation of ketones catalyzed by Pd(dba)2 and difluorphos.
- As a reactant in the one pot synthesis of carbazoles by palladium-catalyzed N-arylation of anilines with phenyl triflate followed by oxidative coupling.
- Synthesis of N-(2,6-diarylbenzoyl)anilines by diarylation of benzanilides with phenyl triflate in the presence of palladium-based catalyst.
- As an arylating agent in the synthesis of (R)-2-phenyl-2,3-dihydrofuran by the arylation of 2,3-dihydrofuran.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)