Fontos dokumentumok
349178
Copper
foil, thickness 0.25 mm, 99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Copper sheet
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
foil
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.25 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Mennyiség
150×150 mm (approximately 49.5 g)
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.