Merck
798320
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
95%
Szinonimák:
Garg 3-Bromobenzyne Precursor
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12BrF3O3SSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
377.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n/D 1.492
sűrűség
1.482 g/L at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
fluoro
triflate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C=CC=C1Br)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C10H12BrF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNKAHJCGEPVEBA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bromosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a bromobenzyne intermediate. The bromobenzyne intermediate can be generated in the presence of cesium or potassium fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.