Merck
606278
Sigma-Aldrich
Phenol-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC5H6O
Molekulatömeg:
95.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
1.082 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-PTQBSOBMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)