Merck
915424
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
≥95 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Hexadeuterobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.15
Beilstein:
1905426
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
izotóptisztaság
≥95 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
sűrűség
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)