Merck
586412
Sigma-Aldrich
Benz-13C6-aldehyde
99 atom % 13C
Szinonimák:
Benzaldehyde-(phenyl-13C6)
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H5CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
-26 °C (lit.)
sűrűség
1.103 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUMNYLRZRPPJDN-ZXJNGCBISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)