Merck
420859
Sigma-Aldrich
LUDOX® TMA colloidal silica
34 wt. % suspension in H2O
Szinonimák:
Silica preparation
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
colloidal
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
34 wt. % suspension in H2O
külső felület
~140 m2/g
pH
4-7
sűrűség
1.23 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
LUDOX® TMA colloidal silica along with n-amylamine has been used as surface active particles to stabilize foams from drainage, coarsening and coalescence.
Other applications include:
  • Preparation of porous Bragg mirror and using it for flexible and biocompatible optical interference filters by infiltration of polydimethylsiloxane.
  • It acts as a filler and surfactant while preparing latexes by miniemulsion polymerization.
  • As a stabilizer for water-in-cyclohexane miniemulsions to form stable polyurethane shells via interfacial polyaddition.
  • Synthesis of organic-inorganic nanocomposite films from polyurethane dispersions and colloidal silica particles.
Tulajdonságok és előnyök
deionized
Jogi információk
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Flexible, adhesive, and biocompatible Bragg mirrors based on polydimethylsiloxane infiltrated nanoparticle multilayers.
Calvo ME and Mi?guez H.
Chemistry of Materials, 22(13), 3909-3915 (2010)
Organic-inorganic nanocomposite films made from polyurethane dispersions and colloidal silica particles.
Serkis M, et al.
Composite Interfaces, 23(2), 157-173 (2016)
Silica nanoparticles as surfactants and fillers for latexes made by miniemulsion polymerization.
Tiarks F .
Langmuir, 17(19), 5775-5780 (2001)
Surfactant-free polyurethane nanocapsules via inverse pickering miniemulsion.
Schoth A, et al.
Langmuir, 31(13), 3784-3788 (2015)
On the long-term stability of foams stabilised by mixtures of nano-particles and oppositely charged short chain surfactants.
Arriaga LR, et al.
Soft Matter, 8(43), 11085-11097 (2012)