Merck
438669
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium silicate solution
15-20 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Tetramethylammonium salt with silicic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)4N(OH) · 2SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
liquid
koncentráció
15-20 wt. % in H2O
sűrűség
1.072 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/4C4H12N.O4Si/c5*1-5(2,3)4/h4*1-4H3;/q4*+1;-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APSPVJKFJYTCTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes