Merck
339199
Sigma-Aldrich
Iron(II) acetate
95%
Szinonimák:
Ferrous acetate, Iron diacetate, Iron(2+) acetate
About This Item
Lineáris képlet:
Fe(CO2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: iron
mp
190-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Fe]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Fe/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Iron (II) acetate is a white or light brown solid ionic compound of iron. It is highly soluble in water and it forms a light green tetrahydrate. It is more nontoxic than iron pentacarbonyl and reactivity is better.
Alkalmazás
Iron (II) acetate maybe used as a:
  • catalyst in organic oxidation reactions,
  • mordant,
  • precursor for preparation of other iron compounds,
  • catalyst for synthesis of carbon nanotubes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.