Fontos dokumentumok
418072
Carbon-12C monoxide
99.95 atom % 12C
About This Item
Javasolt termékek
leírás
13C-depleted
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.95 atom % 12C
Teszt
99% (CP)
bp
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[12C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGFAIRIUMAVXCW-IGMARMGPSA-N
Javasolt termékek
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
szabályozó
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Heart
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?