Merck
486116
Sigma-Aldrich
Carbon-12C monoxide-16O
13C and 18O depleted, 99.95 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
12C16O
Molekulatömeg:
27.99
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99.9 atom % 12C
99.95 atom % 16O
form
gas
tömegeltolódás
depleted
InChI
1S/CO/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
The use of a brass regulator is recommended.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)