Fontos dokumentumok
Z147303
Sigma-Aldrich
Lecture bottle adapter, CGA to NPT
CGA 180 male inlet and outlet for 1/4 in. NPT female, brass
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
material
brass
szerelvény
CGA 180 male inlet and outlet for 1/4 in. NPT female
Egyéb megjegyzések
The adapter connects a lecture-bottle regulator with a CGA 180 female inlet to a needle valve with 1/4 inch NPT male outlet thread.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)