Merck
607142
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide-18O Gas
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13C18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
31.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Minőségi szint
bp
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Kiszerelés
500 mL quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 3.6 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Heart
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)