Merck
Z512958
Sigma-Aldrich
Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator
delivery pressure 0-22 psig, CGA Inlet size 180
Szinonimák:
Gas control valve, Lecture bottle regulator
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
delivery pressure measuring range
0-22 psig
CGA bemenet mérete
180
Általános leírás
  • Single-stage
  • Inlet: CGA 180
  • Outlet: male 1/4 NPTF
  • Max. inlet pressure: 3,000 psig
  • Temp. range: -40 to 140°F
  • Compact chrome-plated brass body
  • Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
  • Order spare PTFE sealing washers separately
Egyéb megjegyzések
product is not intended for medical use
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)