Fontos dokumentumok
600199
Carbon-12C dioxide
99.99 atom % 12C
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.52 (vs air)
leírás
13C-depleted
izotóptisztaság
99.99 atom % 12C
mp
−78.5 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
O=[12C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CURLTUGMZLYLDI-IGMARMGPSA-N
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)