Merck
440485
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d7
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CO2ND4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
NMR: suitable
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)