Merck
435325
Sigma-Aldrich
Poly(acrylic acid) partial potassium salt
<1000 μm particle size
Szinonimák:
Poly(acrylic acid) potassium salt, Potassium polyacrylate
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
szennyeződések
<600 ppm residual acrylic acid
részecskeméret
<1000 μm
sűrűség
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterization of chitosan-g-poly (acrylic acid)/attapulgite superabsorbent composites
Zhang J, et al.
Carbohydrate Polymers, 68(2), 367-374 (2007)
Study on Na and K salts of PAA as corrosion inhibitors
Mishra S, et al.
J. Sci. Ind. Res., 64, 684-687 (2005)
Studies on poly (acrylic acid)/attapulgite superabsorbent composite. I. Synthesis and characterization
Li An, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 92(3), 1596-1603 (2004)
Superabsorbent Polymer Materials: A Review
Zohuriaan-Mehr MJ and Kabiri K
Iranian Polymer Journal, 17(6), 451-477 (2008)