Merck
192031
Sigma-Aldrich
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O
Szinonimák:
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mw ~5,000 by GPC
Minőségi szint
összetétel
Na, 0.5%
koncentráció
50 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.418
Alkalmazás
Poly(acrylic acid) partial sodium saltsolution(PAAPSS) can be used to fabricate humidity sensors as it is superhydrophilic in nature and allows the adsorption of the maximum number ofavailable water molecules onto the active layer. The addition of PAAPSSsignificantly increases sensitivity while maintaining stability.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)