Fontos dokumentumok
34520
Fipronil sulfide
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-trifluoromethylsulfanyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 5-Amino-3-cyano-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylthio)pyrazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
NC1=C(SC(F)(F)F)C(C#N)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)25-12(18,19)20/h1-2H,22H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQXWEKADCSXYOC-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.