Fontos dokumentumok
8.14546
Sigma-Aldrich
DL-Limonene
(mixture of D- and L-form ~1:1) for synthesis
Szinonimák:
DL-Limonene, DL-p-Mentha-1,8-diene, 4-Isopropyl-1-methylcyclohexene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
205-341-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
255 °C
hatékonyság
5300 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.7-6.1 % (v/v)
bp
178 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 43 °C
sűrűség
0.84 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1(CCC(=CC1)C)C(=C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils: A study evaluates the antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils from Juniperus species, with a focus on compounds including DL-limonene, suggesting its utility in ethnopharmacology and as a green solvent in medicinal plant research (Darwish et al., 2020).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup