Merck
C2204
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactam
99%
Szinonimák:
epsilon-Caprolactam, 2-Oxohexamethyleneimine, Aza-2-cycloheptanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.16
Beilstein:
106934
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
öngyulladási hőmérséklet
707 °F
robbanási határérték
8 %
bp
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ε-Caprolactam can be used as a precursor for the production of nylon-6 by ring-opening polymerization.It is also microwave irradiated with ε caprolactone in the presence of an anionic catalyst to yield poly(ε caprolactam-co-ε-caprolactone).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
305.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
152 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Microwave syntheses of poly (?-caprolactam-co-?-caprolactone)
Fang X, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 38(8), 1379-1390 (2000)
Design of a ?green? one-step catalytic production of ?-caprolactam (precursor of nylon-6)
Thomas JM and Raja R
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102(39), 13732-13736 (2005)
?-Caprolactam: New by-product free synthesis routes
Dahlhoff, G, et al.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 43(4), 381-441 (2001)
Juliana S Félix et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 403(10), 2869-2882 (2012-04-25)
Adhesives used in food packaging to glue different materials can provide several substances as potential migrants, and the identification of potential migrants and migration tests are required to assess safety in the use of adhesives. Solid-phase microextraction in headspace mode
Ahmad Bitar et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 8(5), 709-719 (2012-08-15)
Temperature and glucose sensitive microgels were prepared via radical precipitation polymerization, using N-vinylcaprolactam (NVCL) as the main monomer, N,N-methylenebisacrylamide (MBA) as a crosslinker, V50 as initiator and 4-vinylphenylboronic acid (VPBA) as a functional monomer. The LCST of homopoly (NVCL) was