Merck
719706
Sigma-Aldrich
N-Boc-ε-caprolactam
97%
Szinonimák:
1-(tert-Butoxycarbonyl)-1-azacycloheptan-2-one, 1-Boc-2-oxohexamethyleneimine, 1-Boc-aza-2-cycloheptanone, N-tert-Butoxycarbonylhexahydro-2H-azepin-2-one, tert-Butyl-2-oxoazepane-1-carboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H19NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.468
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(12)13/h4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJZYNYJIBDCRFC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)