1.01750
Barium sulfate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Barium sulfate, Blanc fixe
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
leírás
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
hatékonyság
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
mp
1380 °C
sűrűség
4.5 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash