Merck
413305
Sigma-Aldrich
Tris(4-hydroxyphenyl)methane triglycidyl ether
Szinonimák:
Triphenylolmethane triglycidyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H28O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
460.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(cccc1N2CC(COc3ccc(cc3)C(c4ccc(OCC5CO5)cc4)c6ccc(OCC7CO7)cc6)OC2=O)N8CC(COc9ccc(cc9)C(c%10ccc(OCC%11CO%11)cc%10)c%12ccc(OCC%13CO%13)cc%12)OC8=O
InChI
1S/C28H28O6/c1-7-22(29-13-25-16-32-25)8-2-19(1)28(20-3-9-23(10-4-20)30-14-26-17-33-26)21-5-11-24(12-6-21)31-15-27-18-34-27/h1-12,25-28H,13-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGZBSJAMZHNHKE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
C-M Chung et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 18(2), 174-178 (2002-01-05)
This study was conducted to evaluate the potential of a novel trifunctional methacrylate as a component of a photocurable composite resin with reduced curing shrinkage. Tris[4-(2'-hydroxy-3'-methacryloyloxypropoxy)phenyl]methane (TTEMA) was synthesized by reacting triphenylolmethane triglycidyl ether (TTE) with methacrylic acid in the