Fontos dokumentumok
441791
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite
Szinonimák:
2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol phosphite (3:1), Tri(2,4-di-tert -butylphenyl) phosphite, Tri(2,4-di-t -butylphenyl) phosphite
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
mp
181-184 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKIJEFPNVSHHEI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)