Teszt
98%
mp
157-160 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?