Fontos dokumentumok
276685
Methacrylic anhydride
contains 2,000 ppm topanol A as inhibitor, ≥94%
Szinonimák:
Methacrylic acid anhydride
Teszt
≥94%
form
liquid
tartalmaz
2,000 ppm topanol A as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
87 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H10O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCUFMVPCXCSVNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Methacrylated chondroitin sulfate pH-sensitive hydrogels by copolymerization reaction. These hydrogels can be used in drug delivery systems.
- High-performance lignin-based thermosets.
- Gel polymer electrolyte, which is then integrated with the cathode to form high-performance lithium-ion batteries.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.