Merck
410527
Sigma-Aldrich
Gallium(III) sulfide
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Gallium sesquisulfide GaS
Méret kiválasztása
5 G
58 660,00 Ft
58 660,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
58 660,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Ga2S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.64
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
58 660,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gallium
sűrűség
3.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=[Ga]S[Ga]=S
InChI
1S/2Ga.3S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCKBMGHMPOIFND-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ga2S3 possesses high energy density, electrochemical study of the compound was studied.[1] Bacterial oxidation of Ga2S3 was investigated.[2]
Alkalmazás
Gallium(III) sulfide (Ga2S3) may be used in lithium secondary batteries.[1]
Kiszerelés
1 g packaged in glass bottles; 5 g packaged in poly bottles
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A E Torma
Canadian journal of microbiology, 24(7), 888-891 (1978-07-01)
The bacterial oxidation of naturally occurring gallium-bearing chalcopyrite concentrate and a pure synthetic gallium (III) sulfide has been investigated at pH 1.8 and 35 degree C, using an active culture of Thiobacillus ferrooxidans. This oxidation process may proceed by direct
Gallium (III) sulfide as an active material in lithium secondary batteries
Senoh H, et al.
Journal of Power Sources, 196(13), 5631-5636 (2011)