Merck
341762
Sigma-Aldrich
1,12-Diisocyanatododecane
97%
Szinonimák:
1,12-Diisocyanatododecane, 1,12-Dodecandiisocyanate, Dodecamethylene diisocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
OCN(CH2)12NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
168-169 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C=NCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C14H24N2O2/c17-13-15-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-16-14-18/h1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFNDFCFPJQPVQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Emmanuel Roussakis et al.
Photochemistry and photobiology, 96(2), 373-379 (2019-12-24)
Quantification of tissue oxygen partial pressure (pO2 ) at the skin surface is crucial for diagnostic applications in burns, reconstructive surgeries, diabetic ulcers, etc. Further, current advances in wearable and communications technologies have widened the use of transcutaneous oxygen monitors